2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925728-1G
OR925728-500MG
APOSOR925728-1GEA
471
CHF
APOSOR925728-1G
APOSOR925728-500MG
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₇NO₄ MW: 251.278 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10565780 CAS-Nummer: 669713-61-5 |