4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925626-1G
OR925626-250MG
APOSOR925626-1GEA
645
CHF
APOSOR925626-1G
APOSOR925626-250MG
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₅ClN₂S MW: 184,646 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03030440 CAS-Nummer: 106691-21-8 |