5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925600-1G
OR925600-250MG
APOSOR925600-1GEA
862
CHF
APOSOR925600-1G
APOSOR925600-250MG
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chloromethyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₇H₈ClNO₃ MW: 189,596 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24843138 CAS-Nummer: 80196-63-0 |