3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925560-10G
OR925560-1G
OR925560-5G
APOSOR925560-10GEA
602
CHF
APOSOR925560-10G
APOSOR925560-1G
APOSOR925560-5G
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O MW: 186,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02705915 CAS-Nummer: 21487-48-9 |