(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
OR925505-1G
APOSOR925505-1GEA 36.7 CHF
APOSOR925505-1G
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol 95%
(1-Methylnaphthalen-4-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₂O
MW: 172,223 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155252
CAS-Nummer: 57322-44-8