2-Bromopyrimidin-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925447-1G OR925447-250MG
APOSOR925447-1GEA 0 CHF
APOSOR925447-1G APOSOR925447-250MG
2-Bromopyrimidin-5-ol 95%
2-Bromopyrimidin-5-ol
Formel: C₄H₃BrN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953508
CAS-Nummer: 1240621-87-7