2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925443-1G OR925443-5G
APOSOR925443-1GEA 201 CHF
APOSOR925443-1G APOSOR925443-5G
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₂N₂OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691652
CAS-Nummer: 915920-13-7