Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925357-1G OR925357-250MG
APOSOR925357-1GEA 60.2 CHF
APOSOR925357-1G APOSOR925357-250MG
Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204278
CAS-Nummer: 16675-59-5