6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
OR925267-25G
APOSOR925267-25GEA 124 CHF
APOSOR925267-25G
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 95%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formel: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043647
CAS-Nummer: 16647-04-4