Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924992-1G OR924992-5G
APOSOR924992-1GEA 29.3 CHF
APOSOR924992-1G APOSOR924992-5G
Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 2-methoxy-5-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411343
CAS-Nummer: 63113-79-1