5-Methylbenzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924946-1G
OR924946-250MG
APOSOR924946-1GEA
862
CHF
APOSOR924946-1G
APOSOR924946-250MG
5-Methylbenzofuran 95%
5-Methylbenzofuran
Formel:
C₉H₈O MW: 132,159 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00138124 CAS-Nummer: 18441-43-5 |