7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924836-1G OR924836-250MG
APOSOR924836-1GEA 993 CHF
APOSOR924836-1G APOSOR924836-250MG
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17016107
CAS-Nummer: 1234615-93-0