2-(Methoxymethyl)azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR924801-10G OR924801-1G OR924801-5G
APOSOR924801-10GEA 2430 CHF
APOSOR924801-10G APOSOR924801-1G APOSOR924801-5G
2-(Methoxymethyl)azetidine
2-(Methoxymethyl)azetidine
Formel: C₅H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23105901
CAS-Nummer: 1290136-94-5