5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR924669-1G OR924669-5G
APOSOR924669-1GEA 518 CHF
APOSOR924669-1G APOSOR924669-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Formel: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23106176
CAS-Nummer: 1392804-87-3