Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924600-1G
OR924600-5G
APOSOR924600-1GEA
262
CHF
APOSOR924600-1G
APOSOR924600-5G
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate
Formel:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21362621 CAS-Nummer: 75716-82-4 |