2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(4-biphenylyl)propanoic Acid
OR924588-1G OR924588-5G
APOSOR924588-1GEA 152 CHF
APOSOR924588-1G APOSOR924588-5G
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Formel: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241,285 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425234
CAS-Nummer: 76985-08-5