2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Furan-2-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR924581-1G OR924581-5G
APOSOR924581-1GEA 201 CHF
APOSOR924581-1G APOSOR924581-5G
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Formel: C₉H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864504
CAS-Nummer: 959240-19-8