5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924558-1G OR924558-250MG
APOSOR924558-1GEA 278 CHF
APOSOR924558-1G APOSOR924558-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.049 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09842454
CAS-Nummer: 27063-92-9