(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (1R,3R,5R)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
OR924521-250MG OR924521-500MG
APOSOR924521-250MGEA 278 CHF
APOSOR924521-250MG APOSOR924521-500MG
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,257 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16621713
CAS-Nummer: 1148048-39-8