1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924505-1G
OR924505-250MG
APOSOR924505-1GEA
394
CHF
APOSOR924505-1G
APOSOR924505-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol
Formel:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11616169 CAS-Nummer: 3418-45-9 |