3-Amino-2-bromophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-amino-2-bromophenol
OR924467-1G OR924467-250MG
APOSOR924467-1GEA 64.5 CHF
APOSOR924467-1G APOSOR924467-250MG
3-Amino-2-bromophenol 95+%
3-Amino-2-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188.022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846453
CAS-Nummer: 100367-36-0