1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924408-1G OR924408-250MG
APOSOR924408-1GEA 967 CHF
APOSOR924408-1G APOSOR924408-250MG
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one
Formel: C₇H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20384799
CAS-Nummer: 178242-70-1