(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924308-1G OR924308-5G
APOSOR924308-1GEA 105 CHF
APOSOR924308-1G APOSOR924308-5G
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₅H₅BrOS
MW: 193,062 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202660
CAS-Nummer: 70260-17-2