N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924304-1G OR924304-250MG
APOSOR924304-1GEA 170 CHF
APOSOR924304-1G APOSOR924304-250MG
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide
Formel: C₁₀H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00157672
CAS-Nummer: 18925-69-4