5-Ethylpyrimidin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924263-1G
OR924263-250MG
APOSOR924263-1GEA
362
CHF
APOSOR924263-1G
APOSOR924263-250MG
5-Ethylpyrimidin-2-amine 95%
5-Ethylpyrimidin-2-amine
Formel:
C₆H₉N₃ MW: 123,156 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09743848 CAS-Nummer: 39268-71-8 |