Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl Indane-5-carboxylate
OR924196-1G OR924196-250MG
APOSOR924196-1GEA 442 CHF
APOSOR924196-1G APOSOR924196-250MG
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Ethyl indane-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12179700
CAS-Nummer: 105640-11-7