1-Butyl-2-chloro-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924177-1G OR924177-250MG
APOSOR924177-1GEA 605 CHF
APOSOR924177-1G APOSOR924177-250MG
1-Butyl-2-chloro-1H-imidazole 95%
1-Butyl-2-chloro-1H-imidazole
Formel: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,629 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699141
CAS-Nummer: 1053655-55-2