1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-5-aminoindole
OR924110-1G OR924110-250MG
APOSOR924110-1GEA 276 CHF
APOSOR924110-1G APOSOR924110-250MG
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11559037
CAS-Nummer: 16066-93-6