trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR924057-1G
OR924057-5G
APOSOR924057-1GEA
502
CHF
APOSOR924057-1G
APOSOR924057-5G
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₅H₈O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17676395 CAS-Nummer: 1268521-85-2 |