2-Ethynyl-6-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924008-1G
OR924008-250MG
APOSOR924008-1GEA
339
CHF
APOSOR924008-1G
APOSOR924008-250MG
2-Ethynyl-6-methylpyridine 95%
2-Ethynyl-6-methylpyridine
Formel:
C₈H₇N MW: 117,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08703491 CAS-Nummer: 30413-58-2 |