Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923956-1G
APOSOR923956-1GEA 114 CHF
APOSOR923956-1G
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₇H₅N₃O
MW: 147,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02645992
CAS-Nummer: 37538-67-3