(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923905-10G OR923905-1G OR923905-5G
APOSOR923905-10GEA 479 CHF
APOSOR923905-10G APOSOR923905-1G APOSOR923905-5G
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,604 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001932
CAS-Nummer: 28446-72-2