8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR923853-1G
OR923853-5G
APOSOR923853-1GEA
85.4
CHF
APOSOR923853-1G
APOSOR923853-5G
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Formel:
C₈H₁₃NO₂ MW: 155,194 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13180589 CAS-Nummer: 194862-84-5 |