(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923836-1G
OR923836-250MG
APOSOR923836-1GEA
905
CHF
APOSOR923836-1G
APOSOR923836-250MG
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
(R)-2-Ethyl-piperazine
Formel:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,189 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03411921 CAS-Nummer: 393781-72-1 |