5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923669-1G
OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA
149
CHF
APOSOR923669-1G
APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186.596 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01109853 CAS-Nummer: 219312-44-4 |