3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR923657-1G OR923657-250MG OR923657-5G
APOSOR923657-1GEA 158 CHF
APOSOR923657-1G APOSOR923657-250MG APOSOR923657-5G
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12755927
CAS-Nummer: 5932-20-7