Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923653-1G
OR923653-250MG
APOSOR923653-1GEA
95.8
CHF
APOSOR923653-1G
APOSOR923653-250MG
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₆H₇N₃O₂·ClH MW: 189,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17016033 CAS-Nummer: 98140-96-6 |