2-Cyano-6-isopropylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923642-1G OR923642-250MG
APOSOR923642-1GEA 967 CHF
APOSOR923642-1G APOSOR923642-250MG
2-Cyano-6-isopropylpyridine 95%
2-Cyano-6-isopropylpyridine
Formel: C₉H₁₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18384527
CAS-Nummer: 337904-76-4