3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9236-1G OR9236-250MG OR9236-5G
APOSOR9236-1GEA 297 CHF
APOSOR9236-1G APOSOR9236-250MG APOSOR9236-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₉N₃O
MW: 187.198 g/mol
Melting Pt: 54…55.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271928
CAS-Nummer: 876316-30-2
UN: 1325
ADR: 4.1 II