Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923595-1G
OR923595-250MG
APOSOR923595-1GEA
226
CHF
APOSOR923595-1G
APOSOR923595-250MG
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅NO₂·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17171210 CAS-Nummer: 726139-60-2 |