5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923512-1G OR923512-250MG OR923512-5G
APOSOR923512-1GEA 314 CHF
APOSOR923512-1G APOSOR923512-250MG APOSOR923512-5G
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₄ClNS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909817
CAS-Nummer: 65977-55-1