2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923484-1G OR923484-250MG
APOSOR923484-1GEA 62.7 CHF
APOSOR923484-1G APOSOR923484-250MG
2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
2-Bromo-5-chloropyrimidine
Formel: C₄H₂BrClN₂
MW: 193,429 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026299
CAS-Nummer: 124405-67-0