5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923476-1G
OR923476-5G
APOSOR923476-1GEA
227
CHF
APOSOR923476-1G
APOSOR923476-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one
Formel:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,178 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01749933 CAS-Nummer: 19178-19-9 |