2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923473-1G OR923473-250MG
APOSOR923473-1GEA 948 CHF
APOSOR923473-1G APOSOR923473-250MG
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine 95%
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₅N₃O
MW: 193,246 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16765022
CAS-Nummer: 1250814-06-2