Methyl 2-cyclopropylacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923404-1G
OR923404-5G
APOSOR923404-1GEA
95.8
CHF
APOSOR923404-1G
APOSOR923404-5G
Methyl 2-cyclopropylacetate 95%
Methyl 2-cyclopropylacetate
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,142 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12031699 CAS-Nummer: 34108-21-9 |