Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923316-1G
OR923316-250MG
APOSOR923316-1GEA
393
CHF
APOSOR923316-1G
APOSOR923316-250MG
Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Oxazolo[5,4-b]pyridine
Formel:
C₆H₄N₂O MW: 120,109 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13175184 CAS-Nummer: 273-62-1 |