3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923223-10G
OR923223-1G
OR923223-5G
APOSOR923223-10GEA
645
CHF
APOSOR923223-10G
APOSOR923223-1G
APOSOR923223-5G
3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,189 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784407 CAS-Nummer: 870703-62-1 |