3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
OR923203-1G OR923203-5G
APOSOR923203-1GEA 350 CHF
APOSOR923203-1G APOSOR923203-5G
3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid 97%
3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01734191
CAS-Nummer: 66016-28-2