N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR923172-1G OR923172-5G
APOSOR923172-1GEA 40.1 CHF
APOSOR923172-1G APOSOR923172-5G
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Formel: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01346677
CAS-Nummer: 78727-16-9