Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Benzylglycine methyl ester, Methyl 2-(benzylamino)acetate
OR923130-1G OR923130-25G
APOSOR923130-1GEA 36.7 CHF
APOSOR923130-1G APOSOR923130-25G
Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Methyl-2-(benzylamino)acetate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03247461
CAS-Nummer: 17136-35-5